Learn More
Carl Zeiss™ Camera Adapters
Codice prodotto. 15150705
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
60N-C 0.75 in.
60N-C 1.0 in.
P95-C 0.50 in.
P95-C 0.75 in.
SLR
T2-T2 DSLR
Magnification Power:
0.5x
0.63x
0.65x
1.0X
1.6X
2.5X
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Magnification Power Dimensione della confezione
15150705 60N-C 1.0 in. 1.0X 1 unità
11875873 SLR 2.5X Pezzo
11856432 T2-T2 DSLR 1.6X Pezzo
11895440 60N-C 0.75 in. 0.5x Pezzo
10337143 P95-C 0.75 in. 0.65x Pezzo
10397183 P95-C 0.50 in. 0.5x Pezzo
10875741 60N-C 0.75 in. 0.63x Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15150705 Fornitore Carl Zeiss™ N. del fornitore 4261140000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.05€
    136.00€ / pezzi 1
    Risparmia 75.05€
    35% Sconto
Spedizione stimata: 19-01-2027
C-mount camera adapter for Primovert
  • Requires Primovert
  • With a phototube C mount camera adapter
  • For Primovert
Specifica
Tipo Camera Adapter
Descrizione 60N-C 1.0 in.
Magnification Power 1.0X
Quantità 1 Ea.
Size 1.0 in.