Learn More
Camostat mesylate, MedChemExpress
Descrizione
Camostat mesylate (Camostat mesilate) is an orally active, synthetic serine protease inhibitor for chronic pancreatitis. Camostat mesylate, an inhibitor of TMPRSS2, shows antiviral activity against SARS-CoV-2. Camostat mesylate also inhibits the activity of prostasin, trypsin, and matriptase.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Camostat mesylate |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 59721-29-8 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C21H26N4O8S |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinonimo | Camostat mesilate FOY305 FOY-S980 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 125 mg/mL (252.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (101.11 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only