Learn More
Camostat Mesylate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Camostat Mesylate |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H22N4O5.CH4O3S/c1-24(2)17(25)12-28-18(26)11-13-3-9-16(10-4-13)29-19(27)14-5-7-15(8-6-14)23-20(21)22;1-5(2,3)4/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H4,21,22,23);1H3,(H,2,3,4) |
| Peso formulazione | 494.1471 |