missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DiscoverX cAMP Hunter™ CHO-K1 CCR5 Gi Cell Line
Descrizione
The cAMP Hunter CCR5 Gi cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. CCL3) based activation of CCR5 GPCR activity via detection of decreasing levels of intracellular cAMP. This product uses EFC technology. The cells overexpress wildtype CCR5 , a naturally Gi/Go coupled GPCR. Upon activation of CCR5 , the decrease in levels of intracellular cAMP leads to a decreased signal from EFC when the cAMP detection kit is applied. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | Intracellular cAMP level |
| Linea cellulare | CHO-K1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Lines |
| Primary Agonist | Recombinant Human MIP-1α (CCL3) |
| Quantità | 2 Vials |
| Target Entry | CCR5 |
| Numero di accesso | BC038398 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?