missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DiscoverX cAMP Hunter™ CHO-K1 MC1R Gs Cell Line
Descrizione
The cAMP Hunter MC1R Gs cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. melanotan II) based activation of MC1R GPCR activity via detection of increasing levels of intracellular cAMP. This product uses EFC technology. The cells overexpress wildtype MC1R , a naturally Gs coupled GPCR. Upon activation of MC1R , the increase in levels of intracellular cAMP leads to an increased signal from EFC when the cAMP detection kit is applied. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | Intracellular cAMP level |
| Linea cellulare | CHO-K1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Lines |
| Primary Agonist | Melanotan II |
| Quantità | 2 Vials |
| Target Entry | MC1R |
| Numero di accesso | NM_002386 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?