Learn More
(-)-Camphanic acid chloride, 98%
Codice prodotto. 10616622 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10616622
Marca: Thermo Scientific Acros 209890050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 39637-74-6 | C10H13ClO3 | 216.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chiral derivatization reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39637-74-6
Formula molecolare C10H13ClO3
Molecular Weight (g/mol) 216.66
Numero MDL MFCD00135626
InChI Key PAXWODJTHKJQDZ-QVDQXJPCSA-N
Sinonimo 1s-4,7,7-trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo 2.2.1 heptane-1-carbonyl chloride, --1s,4r-camphanoyl chloride, 1s---camphanic acid chloride
PubChem CID 12364938
IUPAC Name (4S)-1,7,7-trimethyl-2-oxo-3-oxabicyclo[2.2.1]heptane-4-carbonyl chloride
SMILES CC1(C2(CCC1(OC2=O)C(=O)Cl)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico (-)-Camphanic acid chloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 67.0°C to 71.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 5 g
Rotazione specifica − 18.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 216.66
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (-)-Camphanic acid chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.