Learn More
Camphene, 75%, remainder mainly alpha-fenchene
Codice prodotto. 10351054 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 10351054
Marca: Thermo Scientific Acros 295570010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 79-92-5 | C10H16 | 136.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-92-5
Formula molecolare C10H16
Molecular Weight (g/mol) 136.24
Numero MDL MFCD00066603
InChI Key CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo camphene, comphene, 2,2-dimethyl-3-methylenenorbornane, 3,3-dimethyl-2-methylenenorbornane, 3,3-dimethyl-2-methylenenorcamphane, +/--camphene, 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo 2.2.1 heptane, 2,2-dimethyl-3-methylidenebicyclo 2.2.1 heptane, bicyclo 2.2.1 heptane, 2,2-dimethyl-3-methylene, fema no. 2229
PubChem CID 6616
ChEBI CHEBI:3830
IUPAC Name 3,3-dimethyl-2-methylidenebicyclo[2.2.1]heptane
SMILES CC1(C2CCC(C2)C1=C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Camphene
Nota nome 75%
Punto di fusione 42°C
Colore White
Densità 0.85
Punti di ebollizione 159.0°C to 160.0°C
Punto d'infiammabilità 36°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 70% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 L
Beilstein 05, 156
Indice di Merck 15, 1732
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ether,cyclohexane,cyclohexene,,dioxane and chloroform,slightly soluble in alcohol
Viscosità 1.6 mPa.s (50°C)
Peso formulazione 136.24
Percent Purity 75%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Camphene, remainder mainly a-fenchene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H228-Solido infiammabile.