Learn More
Camphor, MedChemExpress
Codice prodotto. 16409146
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16409146 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16409146 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0808
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Camphor ((±)-Camphor) is a topical anti-infective and anti-pruritic and internally as a stimulant and carminative. However, Camphor is poisonous when ingested. Antiviral, antitussive, and anticancer activities. Camphor is a TRPV3 agonist.
Camphor ((±)-Camphor) is a topical anti-infective and anti-pruritic and internally as a stimulant and carminative. However, Camphor is poisonous when ingested. Antiviral, antitussive, and anticancer activities. Camphor is a TRPV3 agonist.
Specifica
Materiale o nome chimico Camphor
Forma fisica Solid
CAS 76-22-2
Colore Off-White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H16O
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo (±)-Camphor
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (656.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (32.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2(C)C)(C)CCC2C1
Molecular Weight (g/mol) 152.23
Peso formulazione 152.23
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only