Learn More
Camphor, Racemic, Mikromol™
Codice prodotto. 17959639
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17959639 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17959639 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0103.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Camphor, Racemic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Camphor
CAS 76-22-2
Nomi componenti o analita DL-Camphor
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H16 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Camphor racemic, (1RS,4RS)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, 1,7,7-Trimethylnorcamphor, 2-Bornanone, 2-Camphanone, Alphanon, Borneo camphor, DL-Camphor, Root bark oil, Spirit of camphor, dl-Camphor, (+/-)-Camphor
InChI Formula InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
IUPAC Name (1R,4R)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
Molecular Weight (g/mol) 152.23
Quantità 250 mg
Peso formulazione 152.1201 g/mol