Learn More
(±)-Camphor, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | DL-Camphor |
| Quantità | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1 |
| Peso formulazione | 152.1201 |