Learn More
MedChemExpress Camptothecin
Codice prodotto. 16471806
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16471806 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16471806 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY16560
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
MedChemExpress Camptothecin (CPT), a kind of alkaloid, is a DNA topoisomerase I (Topo I) inhibitor with an IC50 of 679 nM. Camptothecin (CPT) exhibits powerful antineoplastic activity against colorectal, breast, lung and ovarian cancers, modulates hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) activity by changing microRNAs (miRNA) expression patterns in human cancer cells.
Specifica
Content And Storage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecolare 348.35 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 3-4-7689
Product Type Natural Products
Purezza 96.17%
Solubilità DMSO : 6.25 mg/mL (17.94 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Campathecin∣ (S)-(+)-Camptothecin∣ CPT
Bersaglio Topoisomerase∣ADC Cytotoxin∣MicroRNA∣Influenza Virus∣Apoptosis∣Fungal∣Antibiotic
Quantità 500 mg