Learn More
(+)-Camptothecin, 98%
Codice prodotto. 10502461 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10502461 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
10772315 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10502461 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 276721000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7689-03-4 | C20H16N2O4 | 348.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3-4-7689
Formula molecolare C20H16N2O4
Molecular Weight (g/mol) 348.35
Numero MDL MFCD00081076
InChI Key VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N
Sinonimo camptothecin, camptothecine, s-+-camptothecin, campathecin, +-camptothecine, d-camptothecin, 20 s-camptothecine, +-camptothecin, 21,22-secocamptothecin-21-oic acid lactone, s-camptothecin
PubChem CID 24360
ChEBI CHEBI:27656
SMILES CCC1(C2=C(COC1=O)C(=O)N3CC4=CC5=CC=CC=C5N=C4C3=C2)O
Specifica
Materiale o nome chimico (+)-Camptothecin
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 260.0°C
Colore Yellow
Perdita all'essiccatura 1.0% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Indice di Merck 15, 1737
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetonirile,dmso,,chloroform,hydrochloric acid
Peso formulazione 348.35
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (+)-Camptothecin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico