Learn More
R&D Systems™ Camptothecin
Codice prodotto. 18752604
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18752604 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18752604 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1100/25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.06€
    156.45€ / 25mg
    Risparmia 16.61€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. DNA topoisomerase inhibitor
Cytotoxic plant alkaloid with antitumor properties; prototypic DNA topoisomerase I inhibitor. Induces single strand DNA breaks and protein-DNA crosslinks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Camptothecin
CAS 3-4-7689
Quantità 25 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C20H16N2O4
Peso formulazione 348.36
Purezza >98%
Peso molecolare 348.36