Learn More
Dueperthal™ Can Collector
Codice prodotto. 10546512
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10546512 12 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10546512 Fornitore Dueperthal™ N. del fornitore 5.10.010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.68€
    72.78€ / pezzi 1
    Risparmia 26.90€
    26% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-02-2027
Specifica
Capacità (sistema metrico) 12 L
Diametro (sistema metrico) esterno 250 mm
Colore Blue
Finitura Stove enamelled
Altezza (sistema metrico) 350 mm
Da utilizzare con (applicazione) Use as safety containers or cleaning containers