Learn More
Canada Pesticide Mixture 3 100ug/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30327972
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30327972 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30327972 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09001042TO
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acequinocyl∣Azadirachtin A∣Azoxystrobin∣Carbaryl∣Clofentezine∣Clothianidin∣Cyantraniliprole∣Dodemorph∣Fluopyram∣Hexythiazox∣Pyrethrins∣Quintozene∣Tebufenozide∣Teflubenzuron
CAS 57960-19-7, 11141-17-6, 131860-33-8, 63-25-2, 74115-24-5, 210880-92-5
Nomi componenti o analita Acequinocyl∣Azadirachtin A∣Azoxystrobin∣Carbaryl∣Clofentezine∣Clothianidin∣Cyantraniliprole∣Dodemorph∣Fluopyram∣Hexythiazox∣Pyrethrins∣Quintozene∣Tebufenozide∣Teflubenzuron
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Toluene
Quantità 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acequinocyl 100 μg/mL∣Azadirachtin A 100 μg/mL∣Azoxystrobin 100 μg/mL∣Carbaryl 100 μg/mL∣Clofentezine 100 μg/mL∣Clothianidin 100 μg/mL∣Cyantraniliprole 100 μg/mL∣Dodemorph 100 μg/mL∣Fluopyram 100 μg/mL∣Hexythiazox 100 μg/mL∣Pyrethrins 100 μg/mL∣Quintozene 100 μg/mL∣Tebufenozide 100 μg/mL∣Teflubenzuron 100 μg/mL