missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Canagliflozin, TRC

Codice prodotto. 30347814
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30347814 10 mg 10mg
30329933 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30347814 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC17519010MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Canagliflozin
CAS 842133-18-0
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C24 H25 F O5 S
Quantità 10 mg
Sinonimo D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[3-[[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl]-4-methylphenyl]-, (1S)-, (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[3-[[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl]-4-methylphenyl]-D-glucitol, 1-(β-D-Glucopyranosyl)-4-methyl-3-[5-(4-fluorophenyl)-2-thienylmethyl]benzene, Canagliflozin, Invokana, JNJ 24831754ZAE, JNJ 28431754, JNJ 28431754AAA, TA 7284
InChI Formula InChI=1S/C24H25FO5S/c1-13-2-3-15(24-23(29)22(28)21(27)19(12-26)30-24)10-16(13)11-18-8-9-20(31-18)14-4-6-17(25)7-5-14/h2-10,19,21-24,26-29H,11-12H2,1H3/t19-,21-,22+,23-,24+/m1/s1
SMILES Cc1ccc(cc1Cc2ccc(s2)c3ccc(F)cc3)[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
IUPAC Name (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[3-[[5-(4-fluorophenyl)thiophen-2-yl]methyl]-4-methylphenyl]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molecular Weight (g/mol) 444.52
Peso formulazione 444.1407
Percent Purity >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.