Learn More
Cancer-Targeting Compound 1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16483309
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16483309 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16483309 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYU00300
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
MedChemExpress Cancer-Targeting Compound 1 is used in the research of hormone-​related cancer, extracted from patent WO 2008021331 A2.
Cancer-Targeting Compound 1 is used in the research of hormone-​related cancer, extracted from patent WO 2008021331 A2.
Specifica
Materiale o nome chimico Cancer-Targeting Compound 1
CAS 1007581-62-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H13N3O2S
Quantità 1 mg
SMILES N#CC1=CC=C(C2=CSC(N3C(OCC3(C)C)=O)=N2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 299.35
Peso formulazione 299.35
Percent Purity 98.37%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only