Learn More
Candesartan-d4, MedChemExpress
Codice prodotto. 16480818
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
Codice prodotto. 16480818
Marca: Medchem Express HYB0205S
MedChemExpress Candesartan D4 (CV-11974 D4) is the deuterium labeled Candesartan, which is an angiotensin II receptor antagonist.
Candesartan D4 (CV-11974 D4) is the deuterium labeled Candesartan, which is an angiotensin II receptor antagonist.
Specifica
Materiale o nome chimico Candesartan-d4
CAS 1346604-70-3
Note sul grado di purezza Research
Forma fisica Solid
Formula molecolare C24H16D4N6O3
Colore White
Sinonimo CV-11974-d4
SMILES [2H]C1=C(CN2C(C(C(O)=O)=CC=C3)=C3N=C2OCC)C([2H])=C([2H])C(C4=CC=CC=C4C5=NNN=N5)=C1[2H]
Molecular Weight (g/mol) 444.48
Quantità 5 mg
Peso formulazione 444.48
Percent Purity 98.85%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.