Learn More
Candesartan, MedChemExpress
Descrizione
Candesartan is an angiotensin II receptor antagonist with IC50 of 0.26 nM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Candesartan |
| CAS | 139481-59-7 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C24H20N6O3 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | CV 11974 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (227.04 mM) |
| SMILES | O=C(C1=C2C(N=C(OCC)N2CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C5=NNN=N5)C=C3)=CC=C1)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 440.45 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only