Learn More
Tocris Bioscience™ Candesartan
Codice prodotto. 30001575
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001575 50 mg 50mg
30001557 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30001575 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4791/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
AT1 receptor antagonist
Angiotensin II receptor 1 (AT1) antagonist (IC50 values are 1.12 and 2.86 nM in bovine adrenal cortex and rabbit aorta, respectively). Exhibits antihypertensive effects in animal models. Also available as a prodrug, candesartan cilexetil (Cat. No. 4792).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139481-59-7
Formula molecolare C24H20N6O3
Tekniske data
Materiale o nome chimico Candesartan
Quantità 50 mg
Peso formulazione 440.45
Purezza >98%
Peso molecolare 440.463
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.