Learn More
R&D Systems™ Canine TIM-3 (NP_001241644.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18411920
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18411920 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18411920 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3193
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00€
    371.70€ / 10µg
    Risparmia 21.30€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene TIM-3
Numero di accesso NP_001241644.1
ID gene (immissione) 84868
Alias gene CD366, FLJ14428, HAVcr-2, HAVCR2, hepatitis A virus cellular receptor 2, kidney injury molecule-3, KIM-3, SPTCL, T cell immunoglobulin mucin 3, T cell immunoglobulin mucin-3, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, TIM 3, Tim-3, TIM3, TIM3 T-cell membrane protein 3, TIMD3, TIMD-3, TIMD3KIM-3
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Canine
Quantità 10 μg