Learn More
Novus Biologicals™ Canine Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Codice prodotto. 18295435 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18295435 2 Vials pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18295435 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NB82089436
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    578.00€
    546.00€ / pezzi 2
    Risparmia 32.00€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Canine Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from canine. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Tissue Universal
Quantità 2 Vials
Tampone di conservazione HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Test di specificità Universal Protein Lysate: Dog Normal Tissues
Frazione cellulare Whole
Condizione del tessuto Normal
Cross-reattività Dog
Specie ospite Canine
Concentrazione 5 mg/mL
Product Type Canine Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Fase della vita Adult
Protein State Native
For Research Use Only