Learn More
Paragon Scientific™ Cannon-Fenske Opaque Viscometer for Transparent and Opaque Liquids
For the determination of kinematic viscosity of transparent and opaque Newtonian liquids according to ASTM D445, ISO 3104 and IP 71 Section 1. Low viscosity aids dissipation of air bubbles which can lead to detection problems in automatic systems and optimize bath stability and uniformity.
153.00€ - 163.78€
Specifica
Calibrated No
Numeri ASTM D 445, D 446
Certificazione/Conformità ASTM D445, ISO 3104 and IP 71 Section 1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Intervallo viscosità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Intervallo viscosità Prezzo Quantità e disponibilità  
15979959
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Paragon Scientific™
CFO01NC
0.4 to 2 cSt Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15999959
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Paragon Scientific™
CFO02NC
0.8 to 4 cSt Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15919969
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Paragon Scientific™
CFO03NC
1.6 to 8 cSt Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15939969
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Paragon Scientific™
CFO04NC
3 to 15 cSt Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15959969
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Paragon Scientific™
CFO05NC
7 to 35 cSt Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15979969
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Paragon Scientific™
CFO06NC
20 to 100 cSt Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15999969
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Paragon Scientific™
CFO07NC
50 to 100 cSt Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15919979
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Paragon Scientific™
CFO08NC
100 to 500 cSt Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15939979
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Paragon Scientific™
CFO09NC
240 to 1200 cSt Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15959979
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Paragon Scientific™
CFO10NC
500 to 2500 cSt Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15979979
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Paragon Scientific™
CFO11NC
1600 to 8000 cSt Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15999979
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Paragon Scientific™
CFO12NC
4000 to 20,000 cSt Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15919989
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Paragon Scientific™
CFO13NC
10,000 to 50,000 cSt Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15939989
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Paragon Scientific™
CFO14NC
20,000 to 100,000 cSt Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • High Quality glass capillary viscometer
  • Manufactured in accordance with ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
Specifica
Specifica
No
D 445, D 446
ASTM D445, ISO 3104 and IP 71 Section 1
Documenti
Product Certifications
4 week lead-time