Learn More
Canrenone, 98%, Thermo Scientific™
Inhibits aldosterone biosynthesis and blocks ouabain effects
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60238.14
Quantità 25g
Codice prodotto. 15413049
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
976-71-6
340.463
UJVLDDZCTMKXJK-WNHSNXHDSA-N
13789
CC12CCC(=O)C=C1C=CC3C2CCC4(C3CCC45CCC(=O)O5)C
C22H28O3
MFCD00071735
canrenone, aldadiene, phanurane, luvion, aldadiene van, canrenone usan:inn, canrenonum inn-latin, canrenona inn-spanish, unii-78o20x9j0u, 17alpha-2-carboxyethyl-17beta-hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one lactone
(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethylspiro[2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,5'-oxolane]-2',3-dione
Specifica
Canrenone
C22H28O3
25g
canrenone, aldadiene, phanurane, luvion, aldadiene van, canrenone usan:inn, canrenonum inn-latin, canrenona inn-spanish, unii-78o20x9j0u, 17alpha-2-carboxyethyl-17beta-hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one lactone
CC12CCC(=O)C=C1C=CC3C2CCC4(C3CCC45CCC(=O)O5)C
340.463
340.46
976-71-6
MFCD00071735
14,1752
UJVLDDZCTMKXJK-WNHSNXHDSA-N
(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethylspiro[2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,5'-oxolane]-2',3-dione
13789
98%
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti