Learn More
Canrenone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16464597
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16464597 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16464597 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1438
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Canrenone (Aldadiene) is an aldosterone antagonist extensively used as a diuretic agent.
Canrenone (Aldadiene) is an aldosterone antagonist extensively used as a diuretic agent.
Specifica
Materiale o nome chimico Canrenone
CAS 976-71-6
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H28O3
Quantità 50 mg
Sinonimo Aldadiene SC9376
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (293.72 mM)
SMILES C[C@@]12[C@]3(CCC(O3)=O)CC[C@@]1([H])[C@]4([H])C=CC5=CC(CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC2)=O
Molecular Weight (g/mol) 340.46
Peso formulazione 340.46
Percent Purity 99.54%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only