Learn More
Canrenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Canrenone |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H28O3/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21)12-8-19(24)25-22/h3-4,13,16-18H,5-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 340.2038 |
| Percent Purity | >95% |