missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Canrenone, TRC

Codice prodotto. 17964415
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17964415 50 mg 50mg
17901195 10 mg 10mg
17960795 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17964415 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC17561050MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 976-71-6
Formula molecolare C22 H28 O3
Molecular Weight (g/mol) 340.46
Sinonimo (2'R)-3',4'-Dihydro-5'H-spiro[androst-4,6-diene-17,2'-furan]-3,5'-dione, Spironolactone Imp. F (EP), Pregna-4,6-diene-21-carboxylic acid, 17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, (17α)-, 17α-Pregna-4,6-diene-21-carboxylic acid, 17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone (6CI,7CI,8CI), Spiro[17H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'(5'H)-furan], pregna-4,6-diene-21-carboxylic acid deriv., 11614 R.P., 17-Hydroxy-3-oxo-17α-pregna-4,6-diene-21-carboxylic acid lactone, 17-Hydroxy-3-oxo-17α-pregna-4,6-diene-21-carboxylic acid γ-lactone, 17α-(2-Carboxyethyl)-17β-hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one lactone, 17β-Hydroxy-3-oxopregna-4,6-diene-21-carboxylic acid, 20-Spiroxa-4,6-diene-3,21-dione, 3-(17β-Hydroxy-3-oxoandrosta-4,6-dien-17α-yl)propionic acid lactone, 3-(17β-Hydroxy-3-oxoandrosta-4,6-dien-17α-yl)propionic acid γ-lactone, 3-(3-Oxo-17β-hydroxy-4,6-androstadien-17α-yl)propionic acid γ-lactone, 3'-(3-Oxo-17β-hydroxyandrosta-4,6-dien-17α-yl)-propionic acid lactone, Aldadiene, Canrenone, NSC 261713, Phanurane, SC 9376, Spirolactone SC 14266
IUPAC Name (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethylspiro[2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,5'-oxolane]-2',3-dione
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1C=C[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]45CCC(=O)O5

Specifica

Materiale o nome chimico Canrenone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H28O3/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21)12-8-19(24)25-22/h3-4,13,16-18H,5-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
Peso formulazione 340.2038
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.