Learn More
Cantharidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | Cantharidin |
| CAS | 56-25-7 |
| Formula molecolare | C10 H12 O4 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 4,7-Epoxyisobenzofuran-1,3-dione, hexahydro-3a,7a-dimethyl-, (3aα,4β,7β,7aα)-, 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic anhydride, 2,3-dimethyl-, Cantharidin, 1,2-Dimethyl-3,6-epoxyperhydrophthalic anhydride, Canthacur, Cantharides camphor, Cantharidine, Cantharone, Hexahydro-3a,7a-dimethyl-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, Kantaridin, NSC 61805, exo-1,2-cis-Dimethyl-3,6-epoxyhexahydrophthalic anhydride |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12O4/c1-9-5-3-4-6(13-5)10(9,2)8(12)14-7(9)11/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,9+,10- |
| SMILES | C[C@@]12[C@H]3CC[C@H](O3)[C@]1(C)C(=O)OC2=O |
| IUPAC Name | (3aα,4β,7β,7aα)-Hexahydro-3a,7a-dimethyl-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 196.2 |
| Peso formulazione | 196.0736 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?