Learn More
Cantharidin, TRC
Codice prodotto. 30345754
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30345754 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30345754 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC175630100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cantharidin
CAS 56-25-7
Formula molecolare C10 H12 O4
Quantità 100 mg
Sinonimo 4,7-Epoxyisobenzofuran-1,3-dione, hexahydro-3a,7a-dimethyl-, (3aα,4β,7β,7aα)-, 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic anhydride, 2,3-dimethyl-, Cantharidin, 1,2-Dimethyl-3,6-epoxyperhydrophthalic anhydride, Canthacur, Cantharides camphor, Cantharidine, Cantharone, Hexahydro-3a,7a-dimethyl-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, Kantaridin, NSC 61805, exo-1,2-cis-Dimethyl-3,6-epoxyhexahydrophthalic anhydride
InChI Formula InChI=1S/C10H12O4/c1-9-5-3-4-6(13-5)10(9,2)8(12)14-7(9)11/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,9+,10-
SMILES C[C@@]12[C@H]3CC[C@H](O3)[C@]1(C)C(=O)OC2=O
IUPAC Name (3aα,4β,7β,7aα)-Hexahydro-3a,7a-dimethyl-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 196.2
Peso formulazione 196.0736