Learn More
MedChemExpress Canthaxanthin
Codice prodotto. 16408836
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16408836 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16408836 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYB1960
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Canthaxanthin is a red-orange carotenoid with various biological activities, such as antioxidant, antitumor properties.
Specifica
Content And Storage -20°C, protect from light, stored under nitrogen∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Peso molecolare 564.84 g/mol
Shipping Condition Shipping with dry ice
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 514-78-3
Product Type Natural Products
Purezza 95.0%
Solubilità DMSO : 1 mg/mL (1.77 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 1 mg/mL (1.77 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C)
Sinonimo E 161g∣ all-trans-Canthaxanthin
Bersaglio Reactive Oxygen Species∣Endogenous Metabolite
Quantità 100 mg