Learn More
MedChemExpress Canthaxanthin
Codice prodotto. 16471138
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16471138 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16471138 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYB1960
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
MedChemExpress Canthaxanthin is a red-orange carotenoid with various biological activities, such as antioxidant, antitumor properties.
Specifica
Content And Storage -20°C, protect from light, stored under nitrogen∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Peso molecolare 564.84 g/mol
Shipping Condition Shipping with dry ice
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 514-78-3
Product Type Natural Products
Purezza 95.0%
Solubilità DMSO : 1 mg/mL (1.77 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 1 mg/mL (1.77 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C)
Sinonimo E 161g∣ all-trans-Canthaxanthin
Bersaglio Reactive Oxygen Species∣Endogenous Metabolite
Quantità 5 mg