Learn More
Capecitabine, 99%
Codice prodotto. 15325068 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15325068 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15325068 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 456241000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 154361-50-9 | C15H22FN3O6 | 359.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Capecitabine
CAS 154361-50-9
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Formula molecolare C15H22FN3O6
Quantità 100 mg
Sinonimo capecitabine, xeloda, capiibine, capecitibine, caxeta, xabine, capecitabine usan, capecitabina, capecitabinum, capecitabin
InChI Key GAGWJHPBXLXJQN-UORFTKCHSA-N
SMILES CCCCCOC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)C2C(C(C(O2)C)O)O
IUPAC Name pentyl N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyloxolan-2-yl]-5-fluoro-2-oxopyrimidin-4-yl]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 359.35
PubChem CID 60953
ChEBI CHEBI:31348
Peso formulazione 359.35
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Capecitabine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.