Learn More
Capecitabine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16402039
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16402039 1 g 1g
16460758 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16402039 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB00161g
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress Capecitabine is an oral prodrug that is converted to its active metabolite, 5-FU, by thymidine phosphorylase.
Capecitabine is an oral prodrug that is converted to its active metabolite, 5-FU, by thymidine phosphorylase.
Specifica
Materiale o nome chimico Capecitabine
CAS 154361-50-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H22FN3O6
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (695.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 33.33 mg/mL (92.75 mM)
SMILES C[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(N=C(C(F)=C2)NC(OCCCCC)=O)=O)O1)O)O
Molecular Weight (g/mol) 359.35
Peso formulazione 359.35
Percent Purity 98.23%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only