Learn More
BUCHI Strumento per punto di fusione: Capillari
Codice prodotto. 10108981 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità confezione:
100 provette
1000 provette
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità confezione Dimensione della confezione
10108981 100 provette pezzi 100
10421161 1000 provette pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10108981 Fornitore BUCHI N. del fornitore 017808
Spedizione stimata: 03-12-2026
Per l'uso con apparato per punto di fusione Buchi.
  • High-quality Borosilicate 3.3 glass
  • Optimized thickness
  • Reliable results
  • Compatible with other automated instrument or manual techniques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Capillare per punto di fusione
Dimensioni (L x P x A) 180 x 120 x 80 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) BUCHI Melting Point Apparatus
Altezza (sistema metrico) 80 mm
Materiale Vetro
Quantità confezione 100 provette