Learn More
Hirschmann™ Dispsable Capillary Tubes
Codice prodotto. 10049640
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.35 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
10049640 1.35 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10049640 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9221275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    157.00€ / pezzi 1000
    Risparmia 21.00€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Excellent for working with small samples in the laboratory. Sodium-heparinized disposable blood gas analysis capillary pipettes.
  • 225 i. u. Sodium
  • e.g. for blood gas analysis
  • CE acc. IVD 98/79EC
Specifica
Product Type Capillary Tube
Capacità (sistema metrico) 100 μL
Diametro (sistema metrico) interno 1.35 mm
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm