Learn More
Thermo Scientific™ Capillary Column End Caps
Codice prodotto. 11827210 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
GC Capillary Columns
Dimensione della confezione:
pezzi 20
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11827210 GC Capillary Columns pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11827210 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 260EC111
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Eliminate column contamination with these universal, reusable, color-coded end caps.
Eliminate column contamination with Thermo Scientific™ Capillary Column End Caps. These universal and reusable fittings are color-coded to ensure that the column is reinstalled the same way it came out.
  • Eliminate column contamination caused by leaving a column unsealed or sealed with a septum
  • Color-coordinated fittings ensure that the column is reinstalled the same way it came out
  • Reusable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo End Caps
Descrizione End Caps; For Capillary Columns
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC Capillary Columns
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.