Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Capillary Column Mini Unions
Codice prodotto. 10686971
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.3 mm
0.4 mm
0.5 mm
0.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
10686971 0.8 mm Pezzo
10516772 0.3 mm Pezzo
10095320 0.5 mm Pezzo
10310471 0.4 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10686971 Fornitore Trajan Scientific and Medical™ N. del fornitore 103433
Spedizione stimata: 02-12-2026
SilTite Mini Union delivers an easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools
  • Specifically designed for connecting capillary columns
  • Connects guard columns to capillary columns
  • Inert and precise glass lined bore
  • Low dead volume
Specifica
Tipo Capillary Column Connector
Materiale Stainless Steel
Diametro (sistema metrico) interno 0.8 mm