Learn More
Hirschmann™ Capillary Tubes, Both Ends Open
Codice prodotto. 10411371
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
1 mm
1.35 mm
1.55 mm
2.35 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10411371 100 mm 1.55 mm pezzi 1000
13270480 100 mm 1.35 mm pezzi 1000
11886993 100 mm 1 mm pezzi 1000
10528201 120 mm 1.35 mm pezzi 1000
10537831 120 mm 1 mm pezzi 1000
10525792 150 mm 1 mm pezzi 1000
11896993 150 mm 1 mm pezzi 250
10054021 70 mm 1.55 mm pezzi 1000
13280480 75 mm 1.35 mm pezzi 1000
15519035 80 mm 1.35 mm pezzi 1000
13200490 80 mm 1.55 mm pezzi 1000
10309901 80 mm 1 mm pezzi 1000
13210490 90 mm 1.55 mm pezzi 1000
10121771 90 mm 1 mm pezzi 1000
10325421 75 mm 1 mm pezzi 1000
10339711 150 mm 1.55 mm pezzi 1000
10567261 150 mm 1.35 mm pezzi 1000
10263291 70 mm 1 mm pezzi 1000
10597441 80 mm 2.35 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Product Code. 10411371 Supplier Hirschmann™ Supplier No. 9201510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.30€
    65.70€ / pezzi 1000
    Risparmia 13.60€
    17% Sconto
In stock
Excellent for working with small samples in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Capillary Tubes, Both Ends Open can be utilized for a wide range of scientific and medical applications.
  • Both ends open
  • Available in a wide range of diameters/lengths
Specifications
Diametro (sistema metrico) interno 1.15 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 1.55 mm
Stile del tubo Both ends open
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Tipo Capillary Tube