Learn More
Hirschmann™ Capillary Tubes, Both Ends Open
Descrizione
- Both ends open
- Available in a wide range of diameters/lengths
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.15 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1.55 mm |
| Stile del tubo | Both ends open |
| Lunghezza (sistema metrico) | 90 mm |
| Tipo | Capillary Tube |