Learn More
Fisherbrand™ Capillary tubes
Codice prodotto. 12328416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12328416 10/Pk. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12328416 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore TV100CAPROD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Accessory for TV100 standard cooled twin-plate mini-gel electrophoresis unit.
  • Tubes for holding capillary gels
  • Internal diameter: 1mm
  • Used for protein isolation
Specifica
Product Type Capillary Tube
Quantità 10/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 1 mm