Learn More
Hirschmann™ Capillary Tubes, Both Ends Open
Codice prodotto. 13290480
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) tubo:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
0.95 mm
1.15 mm
1.30 mm
1.55 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) tubo Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
13290480 75 mm 1.15 mm pezzi 1000
10305471 60 mm 0.95 mm pezzi 1000
10213201 70 mm 0.95 mm pezzi 1000
10547261 90 mm 0.95 mm pezzi 1000
10623202 120 mm 1.15 mm pezzi 1000
10314991 70 mm 1.30 mm pezzi 1000
10121001 75 mm 1.30 mm pezzi 1000
10354891 80 mm 1.30 mm pezzi 1000
10344891 90 mm 1.30 mm pezzi 1000
10537451 100 mm 1.30 mm pezzi 1000
10059630 120 mm 1.30 mm pezzi 1000
10746891 150 mm 1.30 mm pezzi 1000
10069790 70 mm 1.55 mm pezzi 1000
10598381 75 mm 1.55 mm pezzi 1000
10009620 90 mm 1.55 mm pezzi 1000
13220490 100 mm 1.55 mm pezzi 1000
10709581 120 mm 1.55 mm pezzi 1000
13230490 150 mm 1.55 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Codice prodotto. 13290480 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9201575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.00€
    63.20€ / pezzi 1000
    Risparmia 8.80€
    12% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent for working with small samples in the laboratory. Can be utilized for a wide range of scientific and medical applications.
  • Both ends open
  • Available in a wide range of diameters/lengths
Specifica
Product Type Capillary Tubes, Both Ends Open
Diametro (sistema metrico) interno 1.15 mm
Lunghezza (sistema metrico) tubo 75 mm
Quantità 10 x 100/Pk.