Learn More
Hirschmann™ Capillary Tubes for Melting Point Determination, One End Closed
Codice prodotto. 10161721
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) tubo:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
0.80 mm
0.95 mm
1.15 mm
1.30 mm
1.55 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) tubo Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
10161721 70 mm 1.55 mm pezzi 1000
10769191 70 mm 0.80 mm pezzi 1000
10673192 75 mm 0.80 mm pezzi 1000
10033961 80 mm 0.80 mm pezzi 1000
10355511 90 mm 0.80 mm pezzi 1000
10253861 120 mm 0.80 mm pezzi 1000
10720233 60 mm 0.95 mm pezzi 1000
10223531 90 mm 0.95 mm pezzi 1000
10006854 100 mm 0.95 mm pezzi 1000
10380182 120 mm 0.95 mm pezzi 1000
10009760 70 mm 1.15 mm pezzi 1000
10613202 120 mm 1.15 mm pezzi 1000
10029770 150 mm 1.15 mm pezzi 1000
10089650 70 mm 1.30 mm pezzi 1000
10673002 75 mm 1.30 mm pezzi 1000
10009750 100 mm 1.30 mm pezzi 1000
10223341 75 mm 1.55 mm pezzi 1000
10409712 80 mm 1.55 mm pezzi 1000
10089730 90 mm 1.55 mm pezzi 1000
10233671 100 mm 1.55 mm pezzi 1000
10059720 120 mm 1.55 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Codice prodotto. 10161721 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9212370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    123.00€ / pezzi 1000
    Risparmia 19.00€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Excellent for melting point analysis in the laboratory
  • Capillary tubes
  • One end closed
  • Available in a wide range of diameters/lengths
Specifica
Product Type Melting Point Determination Tube, One End Closed
Diametro (sistema metrico) interno 1.55 mm
Lunghezza (sistema metrico) tubo 70 mm
Quantità 1 x 1000/Pk.