Learn More
Hirschmann™ Capillary Tubes for Melting Point Determination, One End Closed
Excellent for melting point analysis in the laboratory
Marca:  Hirschmann™ 9211710
Codice prodotto. 10009750
  • 128.00€ / pezzi 1000
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Capillary tubes
  • One end closed
  • Available in a wide range of diameters/lengths
Specifica
Specifica
Melting Point Determination Tube, One End Closed
1.30 mm
100 mm
10 x 100/Pk.