Learn More
Marienfeld Superior™ Tubi capillari di vetro per microematocrito
Codice prodotto. 13522140
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 μL
75 μl
Diametro (sistema metrico) interno:
0.9 to 1.0 mm
1.1-1.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
13522140 75 μl 1.1-1.2 mm pezzi 1000
13552140 60 μL 0.9 to 1.0 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13522140 Fornitore Marienfeld Superior™ N. del fornitore 2901000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.67€
    27.94€ / pezzi 1000
    Risparmia 3.73€
    11% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Usa Marienfeld Superior™ Tubi capillari per microematocrito per centrifugare campioni di sangue
  • Prodotti in vetro di alta qualità
  • Conforme alla norma DIN ISO 12 772
  • Disponibile con e senza eparina
  • L'estremità codificata a colori viene lucidata dal fuoco per ridurre l'usura della centrifuga
  • Per uso singolo
  • 100 pezzi in una fiala di dispensatore, 10 flaconcini in una scatola
  • Per applicazioni di diagnostica in-vitro (IVD) relativa alla direttiva 98/79/CE IVD, con marcatura CE, data di scadenza raccomandata e numero di lotto per informazioni complete e tracciabilità
Specifica
Product Type Tubo capillari per microematocrito
Additivo Sodio eparina
Materiale Vetro
Capacità (sistema metrico) 75 μl
Diametro (sistema metrico) interno 1.1-1.2 mm
Quantità 10x100
Da utilizzare con (applicazione) Centrifugazione di campioni di sangue
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Certificazione/Conformità Con marcatura CE (IVD)