Learn More
Marienfeld Superior™ Tubi capillari di vetro per microematocrito
Codice prodotto. 13552140
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 μL
75 μl
Diametro (sistema metrico) interno:
0.9 to 1.0 mm
1.1-1.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
13552140 60 μL 0.9 to 1.0 mm pezzi 1000
13522140 75 μl 1.1-1.2 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13552140 Fornitore Marienfeld Superior™ N. del fornitore 2901001
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Usa Marienfeld Superior™ Tubi capillari per microematocrito per centrifugare campioni di sangue
  • Prodotti in vetro di alta qualità
  • Conforme alla norma DIN ISO 12 772
  • Disponibile con e senza eparina
  • L'estremità codificata a colori viene lucidata dal fuoco per ridurre l'usura della centrifuga
  • Per uso singolo
  • 100 pezzi in una fiala di dispensatore, 10 flaconcini in una scatola
  • Per applicazioni di diagnostica in-vitro (IVD) relativa alla direttiva 98/79/CE IVD, con marcatura CE, data di scadenza raccomandata e numero di lotto per informazioni complete e tracciabilità
Specifica
Product Type Tubo capillari per microematocrito
Additivo Sodio eparina
Materiale Vetro
Capacità (sistema metrico) 60 μL
Diametro (sistema metrico) interno 0.9 to 1.0 mm
Quantità 10x100
Da utilizzare con (applicazione) Centrifugazione di campioni di sangue
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Certificazione/Conformità Con marcatura CE (IVD)