Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Hair/Nail Specimen Collection Kit
Thermo Scientific™ Capitol Vial Hair/Nail Specimen Collection Kits enable convenient collection and transport of samples for drugs of abuse or forensic testing.
128.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15618578
|
Thermo Scientific™
98047 |
Hair / Nail Specimen Collection Kit, with foil, envelope, seal tape |
128.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Thermo Scientific™ Capitol Vial Hair/Nail Specimen Collection Kits enable convenient collection and transport of samples for drugs of abuse or forensic testing. Each kit contains a collection foil, transport envelope, specimen bag, and tamper-evident tape.
Kit Components:
- Sample collection foil
- Specimen transport envelop
- Tamper evident tape
- Specimen transport bag
- Each kit is individually bagged