Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Veterinary Specimen Vials
Codice prodotto. 15638578
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
High-clarity Polypropylene
Polypropylene
Tipo di chiusura:
Flip Top
Lock Seal, Flip Top
N. per custodia:
500
1500
2000
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
pezzi 2000
pezzi 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Tipo di chiusura N. per custodia Dimensione della confezione
15638578 Polypropylene Flip Top 2000 pezzi 2000
15237486 Polypropylene Flip Top 500 pezzi 500
15698578 High-clarity Polypropylene Flip Top 500 pezzi 500
15688578 High-clarity Polypropylene Flip Top 1500 pezzi 1500
15618588 High-clarity Polypropylene Lock Seal, Flip Top 500 pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15638578 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore CNLL2000
Spedizione stimata: 19-01-2027
Easily collect, view, and transport samples with Capitol Vial Veterinary Specimen Vials
Thermo Scientific™ Veterinary Specimen Collection and Transport Vials are constructed from virgin polypropylene and provide an airtight and leak-resistant seal.
Features:
  • Used commonly for infection control of mastitis and veterinary specimen collection
  • Collect and transport biopsies, and urine and blood samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Polypropylene; 0.37 oz. (11 mL); 2,000/Cs.
Diametro (sistema metrico) interno 18 mm
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 11 mL
Da utilizzare con (applicazione) Veterinary Specimens
N. per custodia 2000
Volume (sistema imperiale) 0.37 oz.
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Flip Top
Certificazione/Conformità Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Altezza (sistema metrico) 53 mm
Product Type Polypropylene Container