Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 90 mL Wide-Mouth Flip-Top Containers
Thermo Scientific™ Capitol Vial 90 mL Wide-Mouth Flip-Top Containers are designed for drugs of abuse testing and are molded from a low-binding polypropylene resin.
211.00€ - 511.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 48 mm
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) 90 mL
Volume (sistema imperiale) 3 oz.
Altezza (sistema metrico) 52 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
15678548
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
10060TE
90mL Tamper Evident Flip Top Vial, Twin Valve
227.00€
pezzi 400
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15668548
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
10060
90mL Flip Top Vial, Twin Valve
211.00€
pezzi 400
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15688548
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
10065
90mL Flip Top Vial, Twin Valve with Dual Scale Temperature Strip
359.00€
pezzi 400
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15698548
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
10070
90mL Tamper Evident Flip Top Vial, Twin Valve with Dual Scale Temperature Strip
379.00€
pezzi 400
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15608558
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
10112TV
90mL Flip Top Vial, Twin Valve with Label and Dual Scale Temperature Strip
511.00€
pezzi 400
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15618558
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
10116TV
90mL Flip Top Vial, Twin Valve with Label and Dual Scale Temperature Strip
392.00€
pezzi 400
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17175281
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
10143TV
90mL Flip Top Vial, Twin Valve, White
324.00€
pezzi 400
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Capitol Vial 90 mL Wide-Mouth Flip-Top Containers are designed for drugs of abuse testing and are molded from a low-binding polypropylene resin.
  • Polproylene resin has been laboratory tested to confirm low-binding with major drugs of abuse analytes and ensure optimum test results
  • Air tight and leak resistant
  • Available with or without a dual scale temperature strip
  • Containers feature a locking seal to avoid accidental opening during handling, transport, or storage
Specifica
Specifica
48 mm
90 mL
52 mm
Polypropylene
3 oz.