Learn More
Capping Reagent 80/10/10 THF/Lutidine/Acetic Anhydride (v/v), BioSyn™, Honeywell Burdick & Jackson™
Codice prodotto. 16875411
Click to view available options
:
Capping Reagent 80/10/10 THF/Lutidine/Acetic Anhydride (v/v), 2500 mL
Codice prodotto. 16875411
Marca: Honeywell Burdick & Jackson BR6402.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
BioSyn™ Honeywell Burdick & Jackson™ reagent solvents for DNA/RNA synthesis
  • Specifically processed and purified to exacting specifications, ensure outstanding synthesis efficiency
  • Ideal for oligonucleotide synthesis regardless of application
  • All solvents and reagents are filtered (0.2 micron for oxidation reagents and 0.1 micron for all other reagents) to minimize particulate contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Capping reagent
Punto di fusione −108.5°C
CAS 109-99-9
Colore Colorless
CAS max % 0.8
Punti di ebollizione 11.8 % (V)
Quantità 2.5 L
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Clear liquid
Linea di prodotti BioSyn
Boiling and melting point temperatures are based off the physical main component.