Learn More
epsilon-Caprolactone monomer, 99%
Codice prodotto. 10742601 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Unit Size:
10kg
1kg
2.50kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10742601 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10092080 250 g Bottiglia in vetro 250g
10173713 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
10388539 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10742601 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 173440010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Edge
CAS: 502-44-3 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 502-44-3
Numero MDL MFCD00003267
InChI Key PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-hexanolactone, epsilon-caprolactone, 2-oxepanone, caprolactone, hexan-6-olide, 6-hexanolide, hexano-6-lactone, 1,6-hexanolide, e-caprolactone, 1-oxa-2-oxocycloheptane
PubChem CID 10401
ChEBI CHEBI:17915
IUPAC Name oxepan-2-one
SMILES C1CCC(=O)OCC1
Specifications
Materiale o nome chimico ε-Caprolactone monomer
Punto di fusione -1°C
Colore Colorless
Densità 1.0300g/mL
Punti di ebollizione 235°C
Punto d'infiammabilità 109°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H10O2
Indice di rifrazione 1.4620 to 1.464
Quantità 1 kg
Beilstein 17,II,29
Gravità specifica 1.03
Informazioni di solubilità Solubility in water: >1000mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethyl ether
Molecular Weight (g/mol) 114.14
Peso formulazione 114.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid